72485
Nile Red
for microscopy
Synonyme(s) :
Nile Blue A Oxazone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Forme
crystals
Pf
203-205 °C (lit.)
λmax
553 nm
Chaîne SMILES
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=O)c4ccccc34
InChI
1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a fluorescent dye for staining fat by confocal scanning laser microscopy (CSLM)
- to label nanoparticles (NPs)
- for lipid analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable