Documents
D5879
Sigma-Aldrich
Diméthylsulfoxyde
ReagentPlus®, ≥99.5%
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Numéro Beilstein :
506008
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Technique(s)
immunoblotting: suitable
Impuretés
≤0.1% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble(lit.)
acetone: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le diméthylsulfoxyde est une molécule amphipathique, soluble à la fois dans les solvants aqueux et organiques. Il est souvent utilisé comme solvant aprotique et comme réactif dans la synthèse organique.
Application
Le DMSO a été utilisé comme milieu pour préparer un réactif de chimioluminescence de substitution à un kit du commerce de chimioluminescence améliorée employé dans la technique d′immunoblotting.
Actions biochimiques/physiologiques
Le DMSO est une substance fortement polaire qui peut être utilisée comme solvant industriel pour les composés chimiques organiques et inorganiques. Il est également employé comme agent protecteur lors de la cryoconservation des cellules vivantes. Il est également utile dans l′oxydation des thiols et des disulfures en acide sulfonique.
Conditionnement
Remarque : D5879-1L conditionnés en flacon de verre ; D5879-1L-D en flacon de polyéthylène.
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Autres remarques
Pour obtenir des informations concernant la miscibilité du diméthylsulfoxyde, veuillez suivre le lien suivant :
Tableau de miscibilité du diméthylsulfoxyde
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Lowe, O.G
The Journal of Organic Chemistry, 41 (1976)
Levent Keskintepe et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 26(11-12), 629-635 (2009-12-08)
Cryopreservation of blastocysts, especially those subjected to the trauma due to blastomere biopsy for the purposes of pre-implantation genetic screening (PGS), requires significant optimization. Laboratory and clinical outcomes were compared to determine the effect of two different cryopreservation techniques on
Activated dimethyl sulfoxide: useful reagents for synthesis.
Mancuso AJ and Swern D.
Synthesis, 1981(03), 165-185 (1981)
M Bouquet et al.
Molecular reproduction and development, 40(1), 110-115 (1995-01-01)
In a previous study, we have shown that the cryopreservation of mouse oocytes caused increases in the rates of degeneration and of digynic polyploid embryos, while the fertility of frozen-thawed oocytes was decreased. In this study, we have attempted to
Sun-A Ock et al.
Cell transplantation, 20(8), 1231-1239 (2011-02-08)
Dimethyl sulfoxide (DMSO), a commonly used cryoprotectant in cryopreservation procedures, is detrimental to viability of cells. In this view point, a comparative study was carried out to evaluate the effect of DMSO on porcine mesenchymal stem cells (pMSCs). We compared