493546
Ethyl alcohol, Pure
≥99.50%, ACS reagent (Traceable to ACS product listing.), 200 proof, meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, meets USP testing specifications
Qualité
ACS reagent (Traceable to ACS product listing.)
Niveau de qualité
Agence
meets USP testing specifications
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Essai
≥99.50%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
3.1-27.7 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
200 proof
dilution
(for analytical testing)
Résidus d'évap.
≤0.0025%
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
pb
78.3 °C
Pf
-114 °C
Solubilité
water: soluble
λ
in H2O
Absorption UV
λ: 240 nm Amax: 0.40
λ: 250 nm Amax: 0.30
λ: 260 nm Amax: 0.30
λ: 270 nm Amax: 0.10
λ: 340 nm Amax: 0.10
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Pourquoi devrait-on choisir entre solvants écologiques et solvants fiables ? Nous vous proposons les deux à la fois grâce à nos solutions biorenouvelables et plus écologiques. Le solvant Cyrene™ est une nouvelle alternative aprotique dipolaire aux solvants courants frappés par la restriction REACH, tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et le diméthylformamide (DMF).
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.