MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
H7904
Sigma-Aldrich
(Z)-4-Hydroxytamoxifène
≥98% (HPLC), powder, estrogen receptor modulator
Synonyme(s) :
4OH-Tamoxifène, (Z)-4-(1-[4-(Diméthylaminoéthoxy)phényl]-2-phényl-1-butényl)phénol, (Z)-4-OHT, trans-4-Hydroxytamoxifène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H29NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
(Z)-4-Hydroxytamoxifène, ≥98% Z isomer
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Solubilité
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (with heating)
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
enzyme | inhibits
Auteur
AstraZeneca
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Clé InChI
TXUZVZSFRXZGTL-QPLCGJKRSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Le 4-hydroxytamoxifène (4-OHT) est un métabolite de l'anti-œstrogènes tamoxifène chez l'être humain et d'autres mammifères. Les isomères Z (trans) et E (cis) du 4-OHT présentent des propriétés anti-œstrogéniques chez le rat immature. Des études portant sur les relations structure-fonction de cycles fixes ont révélé que l'isomère trans est un anti-œstrogènes puissant, tandis que l'isomère cis est un anti-œstrogènes comparativement plus faible (environ 100 fois moins puissant) sur les cellules de cancer du sein T47D in vitro. Le 4-OHT se lie aux récepteurs aux œstrogènes (ER) et aux récepteurs nucléaires orphelins (ERR) et provoque des effets œstrogéniques et anti-œstrogéniques. Ce composé est un modulateur sélectif des récepteurs aux œstrogènes (SERM) capable de pénétrer dans les cellules. Comparé au tamoxifène et aux autres métabolites de celui-ci, le 4-OHT présente une plus grande affinité de liaison vis-à-vis des récepteurs aux œstrogènes, ce qui en fait un inhibiteur 50 à 100 fois plus puissant de la prolifération cellulaire dans les cellules de sein humain normal et les lignées cellulaires de cancer du sein en culture. En outre, il a été observé que le 4-OHT est capable d'inhiber la croissance de ces cellules en l'absence d'œstrogènes lorsque la prolifération est induite par de l'insuline ou du facteur de croissance épidermique.
Application
Le (Z)-4-hydroxytamoxifène a été utilisé :
  • comme supplément dans un milieu pour étudier la viabilité cellulaire par un test au WST-1.
  • pour induire la délétion du gène codant pour le facteur de croissance transformant β (TGF-β) chez des souris.
  • pour induire une activité recombinase Cre in vitro.
Caractéristiques et avantages
Ce composé a été développé par AstraZeneca. Pour consulter la liste de composés développés par les laboratoires pharmaceutiques et les médicaments homologués ou candidats, cliquez ici.
Ce composé figure sur la page Récepteurs nucléaires (Stéroïdes) du Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (manuel de classification des récepteurs et de transduction du signal). Pour parcourir d'autres pages du manuel, cliquez ici.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Pei-Shan Hou et al.
Nature communications, 10(1), 3581-3581 (2019-08-10)
The bimodal requisite for a genetic program and external stimuli is a key feature of sensory circuit formation. However, the contribution of cell-intrinsic codes to directing sensory-specific circuits remains unknown. Here, we identify the earliest molecular program that preselects projection
Decreased expression of Yes-associated protein is associated with outcome in the luminal A breast cancer subgroup and with an impaired tamoxifen response
Lehn S, et al.
BMC Cancer, 14, 119-119 (2014)
Microglia-Specific Expression of Olfml3 Is Directly Regulated by Transforming Growth Factor ?1-Induced Smad2 Signaling
Neidert N, et al.
Frontiers in Immunology, 9, 1728-1728 (2018)
Formulation of anti-miR-21 and 4-hydroxytamoxifen co-loaded biodegradable polymer nanoparticles and their antiproliferative effect on breast cancer cells
Devulapally R, et al.
J. Mol. Pharmacol., 12, 2080-2092 (2015)
Keratinocyte-derived TGF? is not required to maintain skin immune homeostasis
Yang Y, et al.
Journal of Dermatological Science, 94(2), 290-297 (2019)
Articles
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.