Principaux documents
GS500
Sigma-Aldrich
Giemsa Stain, Modified
Synonyme(s) :
Giemsa Solution
500 ML
140,00 $
140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
140,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
6.75-6.95
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Clé InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Application
When blood films are stained using Giemsa Stain, the nucleus and cytoplasm of white blood cells take on characteristic blue or pink coloration. The use of purified eosin and thiazine dyes minimizes lot-to-lot variation.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Jing Zhang et al.
Cell death & disease, 11(7), 602-602 (2020-08-01)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malignant primary brain tumor and has the highest mortality rate among cancers and high resistance to radiation and cytotoxic chemotherapy. Although some targeted therapies can partially inhibit oncogenic mutation-driven proliferation of GBM cells, therapies
The Giemsa stain: its history and applications
Barcia, et al,
International Journal of Surgical Pathology, 15(3) (2007)
Cell Migration (2005)
Histophatologic Techniques (2006)
Nai-Jia Huang et al.
Nature communications, 8(1), 423-423 (2017-09-06)
A short half-life in the circulation limits the application of therapeutics such as single-domain antibodies (VHHs). We utilize red blood cells to prolong the circulatory half-life of VHHs. Here we present VHHs against botulinum neurotoxin A (BoNT/A) on the surface
Contenu apparenté
Un aperçu de la science et de la pratique de la bactériologie en diagnostic clinique. Apprenez-en davantage sur l'application des colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Apprenez-en davantage sur l'étude clinique du sang, des organes hématopoïétiques et des maladies du sang, y compris sur le traitement et la prévention, ainsi que sur les colorants employés dans les analyses hématologiques.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Please provide a product comparison for Giemsa solutions GS500 and R03055?
    1 answer
    1. Both products, GS500 and R03055, are intended for staining blood cells and bone marrow cells. The products are slightly different in their formulation and staining properties. It's important to review the instructions for use for each product to determine the best fit for your specific requirements.
      Helpful?
  2. What is the process for destaining smears or slides that have been stained with Wright or Giemsa stain?
    1 answer
    1. There is no official procedure for destaining slides stained with Giemsa or similar stains. However, a common procedure for destaining slides stained with histological dyes is to soak the slides in 70% alcohol with up to 1% HCL or acetic acid. Other suggestions include soaking in xylene or using methanol or a combination of methanol and acid. Once destained, the staining observed may not be optimal, and for best results, freshly prepared slides typically show the best color contrast.