MilliporeSigma
Toutes les photos(8)
Principaux documents
1.00974
Supelco
Ethanol (denatured)
≥99.5% (GC), reagent grade, for extraction, for analytical purposes, EMSURE®
Synonyme(s) :
Éthanol dénaturé, Éthanol
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Beilstein:
1718733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-578-6
Nomenclature NACRES :
NB.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Éthanol, denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE®, denatured, for extraction
Qualité
for extraction
Niveau de qualité
Pression de vapeur
59 hPa ( 20 °C)
Description
for analytical purposes
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
425 °C (ethanol)
Puissance
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.3-15 % (v/v) ethanol)
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% B (Boron)
≤0.001% Free acid (as acetic acid)
≤0.1% Water
0.8-1.3% Ethylmethylketone (GC)
Résidus d'évap.
≤0.001%
pH
7 (20 °C)
Pf
-114.5 °C (ethanol)
Température de transition
flash point 12 °C (ethanol)
Densité
0.79 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
K: ≤0.0001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d′applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans des applications de laboratoire réglementées et hautement exigeantes. EMSURE remplissent les spécifications de produits les plus complètes et les meilleures au monde. Nous déclarons que notre gamme EMSURE est conforme aux exigences de l′ACS, à celles du chapitre Réactifs dans la Pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur.) et également aux normes ISO.
Application
  • Separation of lignin derivatives from hemp fiber using supercritical CO2, ethanol, and water at different temperatures : cette étude propose une méthode de séparation des dérivés de la lignine des fibres de chanvre en combinant CO2 supercritique, éthanol et eau ; l'étude met en avant le rôle de l'éthanol dans l'amélioration de l'efficacité du procédé d'extraction, essentiel pour la production écoresponsable de matériaux biosourcés (Zhang et al., 2024).
  • Elimination of Toxic Solvents from Analytical Methods in Food Analysis: Caffeine Determination in Tea as an Example : cet article scientifique aborde le développement de méthodes analytiques visant à éliminer les solvants toxiques utilisés dans l'analyse alimentaire, en mettant l'accent sur leur substitution par des alternatives plus sûres (comme l'éthanol), favorisant ainsi des pratiques plus sûres et plus respectueuses de l'environnement (Kalisz et al., 2024).
  • High throughput microfluidics-based synthesis of PEGylated liposomes for precise size control and efficient drug encapsulation : cette étude explore l'utilisation de l'éthanol dans la synthèse à haut débit de liposomes PEGylés, exploitant la technologie microfluidique pour assurer un contrôle précis de leur taille et une encapsulation optimale des médicaments, un aspect essentiel des systèmes d'administration ciblée de médicaments (Akar et al., 2024).
  • A novel method for quantitative determination of multiple substances using Raman spectroscopy combined with CWT : cette recherche présente une approche innovante pour la détermination quantitative de substances, où l'éthanol est utilisé comme solvant pour améliorer l'analyse spectroscopique, ce qui s'avère crucial pour des mesures analytiques précises et efficaces (Yang et al., 2024).
  • Quality criteria, chemical composition, and antimicrobial activity of the essential oil of Mentha suaveolens Ehrh : cette étude examine l'extraction d'huiles essentielles, mettant en avant l'efficacité de l'éthanol comme solvant pour isoler les composés actifs, tout en se focalisant sur les propriétés antimicrobiennes et la composition chimique des huiles (Afrokh et al., 2024).
Liaison
Discover EMSURE - to be more than sure!
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
La distribution et l′utilisation des types suivants d′alcool éthylique en Suisse exigent une licence de l′Administration fédérale suisse des alcools.
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - (ethanol)
Point d'éclair (°C)
12 °C - (ethanol)
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf