178810
Tétrahydrofurane
≥99.0%, contains 200-400 ppm BHT as inhibitor, ReagentPlus®
Synonyme(s) :
Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Contient
200-400 ppm BHT as inhibitor
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
dilution
(for general lab use)
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
pb
65-67 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Tetrahydrofuran Miscibility/Immiscibility Table
Greener alternatives are available for many THF applications, 2-Methyltetrahydrofuran (155810) and Cyclopentyl methyl ether (675989)
Read more about THF alternatives:
2-Methyltetrahydroun (2-MeTHF): A biomass-Derived solvent with Broad Applications in Organic Chemistry
The toxicological assessment of cyclopentyl methyl ether (CPME) as a green solvent
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.