A5006
L-Arginine
≥98%
Synonyme(s) :
Acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
L-Arginine, reagent grade, ≥98%
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Couleur
white
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Application(s)
cell analysis
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Clé InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
fructose 1,6-bisphosphate in ice
Articles
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.