439215
Tetrahydrofurane
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
Synonyme(s) :
Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
About This Item
Produits recommandés
product name
Tetrahydrofurane, suitable for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.015% peroxide (as H2O2)
<0.02% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
Point d'ébullition
65-67 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 212 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.180
λ: 300 nm Amax: 0.020
λ: 350-400 nm Amax: 0.005
Chaîne SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Formation of diacetylinic polymers.
- RAFT polymerization of p-acetoxystyrene.
- Synthesis of di-tert-butyl-Phosphinoferrocene.
- As mobile phase solvent in high-performance liquid chromatography.
- As a solvent in the preparation of spin-coated poly(bisphenol A decane ether).
- Formation of butyrolactone (BTL) by green oxidation method.
- As a solvent for lignin depolymerization to isolate phenolic monomer.
En option
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.