Principaux documents
W417170
Sigma-Aldrich
Methyl N-formylanthranilate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Methyl 2-formamidobenzoate
W417170-SAMPLE
70,80 $
25 G
113,00 $
100 G
355,00 $
70,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W417170-SAMPLE
70,80 $
25 G
113,00 $
100 G
355,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.17
Numéro FEMA:
4171
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.650
Nomenclature NACRES :
NA.21
70,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
grape; fruity
Chaîne SMILES 
N(c1c(cccc1)C(=O)OC)C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10-6-11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
HRNPZFOYXWWMFL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable