Principaux documents
W319902
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal
≥96%, FG
Synonyme(s) :
cocoa hexenal
W319902-SAMPLE-K
74,30 $
250 G
286,00 $
1 KG
605,00 $
5 KG
2 440,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W319902-SAMPLE-K
74,30 $
250 G
286,00 $
1 KG
605,00 $
5 KG
2 440,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH=C(C6H5)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.27
Numéro FEMA:
3199
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10365
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.099
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.534 (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
bitter; chocolate; cocoa
Chaîne SMILES 
[H]C(C(C1=CC=CC=C1)=CCC(C)C)=O
InChI
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3
Clé InChI
YURDCJXYOLERLO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Characterization of aroma active volatile components in roasted mullet roe.: This study identifies 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal as a key component contributing to the distinctive aroma profile of roasted mullet roe. This research provides insights into flavor science and the role of volatile compounds in food aroma, helping enhance product development in the food industry (Fang M et al., 2022).
  • A 90-day subchronic toxicity study of 5-methyl-2-phenyl-2-hexenal in F344 rats.: This toxicological evaluation assesses the safety of 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal, providing essential data for its use in various consumer products. Understanding its toxicological profile helps ensure safety in its application, crucial for regulatory approval and consumer safety (Ogawa K et al., 2021).
  • 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal in the scent gland secretion of male cave crickets, Troglophilus cavicola and T. neglectus (Ensifera: Rhaphidophoridae).: Describes the presence of 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal in the scent glands of cave crickets, suggesting its role in chemical communication and possibly in mating behavior. Such studies enhance our understanding of animal behavior and pheromone-based communication systems (Leis HJ et al., 1998).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Alekandra Bojke et al.
Journal of microbiological methods, 169, 105835-105835 (2020-01-10)
In this study, a procedure was developed to determine aldehydes using headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) followed by gas chromatography (GC) coupled with mass spectrometry (MS). The aldehydes selected for research had previously been identified in various species of insects. Minimal
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)