Principaux documents
W200905
Sigma-Aldrich
Acetophenone
Acetophenone
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Methyl phenyl ketone
W200905-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
102,00 $
10 KG
449,00 $
25 KG
756,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W200905-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
102,00 $
10 KG
449,00 $
25 KG
756,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Numéro FEMA:
2009
Beilstein:
605842
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
138
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.004
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
Essai
≥98%
Forme
liquid
semisolid
Température d'inflammation spontanée
1058 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.534 (lit.)
pb
202 °C (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
almond; cherry; coumarin; nutty; sweet; vanilla
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Acetophenone is a saturated ketone that has been reported in the volatile flavor fraction of crayfish waste.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Volatile flavor components in crayfish waste.
Tanchotikul U & Hsieh TCY
Journal of Food Science, 54(6), 1515-1520 (1989)
Terra D Haddad et al.
The Journal of organic chemistry, 77(2), 889-898 (2011-12-14)
We report a simple, efficient, and general method for the indium-mediated enantioselective propargylation of aromatic and aliphatic aldehydes under Barbier-type conditions in a one-pot synthesis affording the corresponding chiral alcohol products in very good yield (up to 90%) and enantiomeric
Xinzheng Yang
Inorganic chemistry, 50(24), 12836-12843 (2011-11-23)
The hydrogenation of ketones catalyzed by 2,6-bis(diisopropylphosphinomethyl)pyridine (PNP)-ligated iron pincer complexes was studied using the range-separated and dispersion-corrected ωB97X-D functional in conjunction with the all-electron 6-31++G(d,p) basis set. A validated structural model in which the experimental isopropyl groups were replaced
Andre Jakoblinnert et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(44), 12230-12232 (2011-10-19)
The asymmetric reduction of ketones is performed by using lyophilized whole cells in neat substrates with defined water activity (a(w)). Ketones and alcohols prone to be unstable in aqueous media can now be converted via biocatalysis.
Raphaël F Guignard et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(44), 12185-12187 (2011-10-15)
A new concise route to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) through radical addition and cyclisation of xanthates is described.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review