Principaux documents
W381512
Sigma-Aldrich
Vanillyl ethyl ether
greener alternative
natural (US), 98%, FG
W381512-SAMPLE-K
93,40 $
100 G
216,00 $
1 KG
1 280,00 $
93,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W381512-SAMPLE-K
93,40 $
100 G
216,00 $
1 KG
1 280,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro FEMA:
3815
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
04.094
Nomenclature NACRES :
NA.21
93,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
98%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
clove; spicy; vanilla
Chaîne SMILES 
OC1=C(OC)C=C(COCC)C=C1
InChI
1S/C10H14O3/c1-3-13-7-8-4-5-9(11)10(6-8)12-2/h4-6,11H,3,7H2,1-2H3
Clé InChI
KOCVACNWDMSLBM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor