Principaux documents
W479010
Sigma-Aldrich
Ethyl bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carboxylate
≥95%
W479010-SAMPLE-K
50,60 $
100 G
126,00 $
1 KG
1 220,00 $
50,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W479010-SAMPLE-K
50,60 $
100 G
126,00 $
1 KG
1 220,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro FEMA:
4790
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
50,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; melon; fruity
Chaîne SMILES 
O(CC)C(=O)C1C2CC(C1)C=C2
InChI
1S/C10H14O2/c1-2-12-10(11)9-6-7-3-4-8(9)5-7/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3
Clé InChI
FCCGTJAGEHZPBF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3