S6776
Sodium fluoride
BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99%
Synonyme(s) :
NaF
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.4 mmHg ( 0 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥99%
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Pf
993 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges