S7920
Sodium fluoride
BioXtra, ≥99%
Synonyme(s) :
NaF, Natrium fluoride, Sodium monoflouride
108,00 $
About This Item
108,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.4 mmHg ( 0 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99%
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Pf
993 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
Traces de cations
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Application
- as a source of fluoride ions, to analyse its impact on spermatogenesis and capacitation in vitro[1]
- as an additive in the extraction buffer for the isolation of nuclei, cytoplasmic and nuclear proteins[2]
- as a component of lysis buffer for the lysis of human ovarian adenocarcinoma OVCAR3 cells[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges