S5886
Chlorure de sodium
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥99%
Forme
powder or crystals
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
7
Pf
801 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
Chaîne SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Le chlorure de sodium (NaCl) a été utilisé :
- pour la préparation d'un tampon phosphate salin
- dans une solution de conservation préparée pour diluer du sperme
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable