64340
DL-Methionine
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
97,60 $
About This Item
97,60 $
Produits recommandés
Nom du produit
DL-Methionine, ≥99.0% (NT)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (NT)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]/D, c = 5 in 5 M HCl (inactive)
Concentration
5% in 5 M HCl
Résidus de calcination
≤0.05%
Couleur
white
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
5 M HCl: 1 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
Adéquation
corresponds for TLC
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters