M8574
D-(+)-Mannose
synthetic, ≥99% (GC)
Synonyme(s) :
D-Mannopyranose
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99% (GC)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D 13.5 to 14.9 °, c = 4% (w/v) in water
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white to off-white
Pf
133-140 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 10 g/L at 20 °C
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable