Principaux documents
C9231
Sigma-Aldrich
Carbénicilline disodium salt
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
α-Carboxybenzylpénicilline disodium salt
1 G
347,00 $
5 G
1 250,00 $
10 G
2 120,00 $
347,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
347,00 $
5 G
1 250,00 $
10 G
2 120,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H16N2Na2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.36
Beilstein:
5722128
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51102829
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
347,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Niveau de qualité
Forme
solid
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
Clé InChI
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Description générale
Chemical structure: ß-lactam
Application
Used for selection of ampr transformed cells. Used to study the role of penicillin-sensitive transpeptidases in cell wall biosynthesis.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : Ce produit est un antibiotique du type carboxypénicilline qui inhibe la synthèse de la paroi cellulaire chez les bactéries (réticulation du peptidoglycane) en inactivant les transpeptidases situées sur la face interne de la membrane cellulaire.
Spectre antimicrobien : Produit actif contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif
Remarque sur l'analyse
Produit stable pendant trois jours à 37 °C.
Autres remarques
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Edward Avilés et al.
Organic letters, 12(22), 5290-5293 (2010-10-23)
Monamphilectine A (1), a new diterpenoid β-lactam alkaloid showing potent antimalarial activity, was isolated in milligram quantities following bioassay-directed extraction of a Puerto Rican marine sponge Hymeniacidon sp. Its structure, established by interpretation of spectral data, was confirmed unequivocally by
Steven D Brown et al.
Biochemistry, 48(47), 11155-11157 (2009-10-24)
Bacteriophage Qbeta coat protein forms uniform virus-like particles when expressed recombinantly in a variety of organisms. We have inserted the IgG-binding Z domain at the carboxy terminus of the coat protein and coexpressed this chimeric subunit with native coat protein
Catherine Kaminski et al.
Critical care (London, England), 15(2), R112-R112 (2011-04-13)
Although Pseudomonas aeruginosa is a leading pathogen responsible for ventilator-associated pneumonia (VAP), the excess in mortality associated with multi-resistance in patients with P. aeruginosa VAP (PA-VAP), taking into account confounders such as treatment adequacy and prior length of stay in
Yasser M Abdelrahman et al.
Nucleic acids research, 39(5), 1843-1854 (2010-11-06)
Chlamydia trachomatis is an obligate intracellular bacterium that exhibits a unique biphasic developmental cycle that can be disrupted by growth in the presence of IFN-γ and β-lactams, giving rise to an abnormal growth state termed persistence. Here we have examined
J Steinmann et al.
Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin, 16(33) (2011-08-30)
We describe the epidemiology and characteristics of the pathogen and patients (n=7) associated with an outbreak of a carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP) strain in a German university hospital from July 2010 to January 2011. Species identification and detection of carbapenem