C1389
Carbénicilline disodium salt
89.0-100.5% anhydrous basis
Synonyme(s) :
Carbénicilline disodique, α-Carboxybenzylpénicilline disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (chemical)
Niveau de qualité
Pureté
89.0-100.5% anhydrous basis
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
Clé InChI
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Description générale
La carbénicilline est couramment utilisée en biologie cellulaire pour empêcher la croissance de contaminants bactériens. On l'emploie aussi en microbiologie pour sélectionner les bactéries qui ont été transformées avec un vecteur contenant le gène codant pour la bêta-lactamase, qui confère à ces bactéries une résistance à la carbénicilline.
Application
- dans la préparation de milieux et de boîtes de gélose à base de milieu LB (Luria-Bertani).
- comme agent sélectif dans un milieu de culture pour bloquer la croissance de contaminants bactériens.
- dans une étude centrée sur la mise au point d'anticorps monoclonaux.
Actions biochimiques/physiologiques
Spectre antimicrobien : Produit actif contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif
Caractéristiques et avantages
- Antibiotique à large spectre présentant une activité bactéricide et une certaine résistance aux bêta-lactamases.
- Efficace contre un large éventail de bactéries, notamment Pseudomonas aeruginosa.
- Couramment utilisé dans les applications de biologie cellulaire et de biochimie.
- Plus stable que l'ampicilline.
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit comparable
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)