Documents
I6758
Sigma-Aldrich
IPTG
≥99% (TLC), ≤0.1% Dioxane
Synonyme(s) :
Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside, IPTG, Isopropyl β-D-thiogalactoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.30
Numéro Beilstein :
4631
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impuretés
≤0.1% Dioxane
Couleur
white to off-white
Plage de pH utile
5-7 (50 g/L)
Pf
105  °C ((221 °F))
Solubilité
water: 0.05 g/L, clear
Application(s)
cell analysis
life science and biopharma
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
Clé InChI
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Description générale
L'isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) est un réactif de biologie moléculaire servant à induire l'expression génique dans les systèmes bactériens. Il imite le lactose, se lie ainsi au répresseur lac et provoque une activation génique. L'IPTG est crucial pour l'étude de la régulation des gènes, de l'expression des protéines et de la production de protéines recombinantes et fournit des informations précieuses dans la recherche en biologie cellulaire et moléculaire.
Application
L'IPTG a été utilisé 
  • dans l'induction de l'expression protéique de mutants et de GroEL de Lactobacillus reuteri.
  • dans l'induction de l'expression protéique chez Escherichia coli.
L′IPTG est couramment utilisé dans les procédures de clonage nécessitant une induction de l′activité β-galactosidase. Il est utilisé en conjonction avec X-Gal ou Bluo-Gal dans la sélection par couleur bleue ou blanche des colonies bactériennes recombinantes dans lesquelles l′expression de l′opéron lac d′Escherichia coli est induite. L′IPTG fonctionne en se liant au répresseur lacI et en modifiant sa conformation, ce qui empêche la répression du gène lacZ qui encode la β-galactosidase.
Actions biochimiques/physiologiques
L'IPTG est un analogue non métabolisable de l'allolactose. C'est un inducteur qui régule l'activité transcriptionnelle du promoteur lac, un promoteur utilisé pour exprimer les protéines dans E. coli.
Autres remarques
Analogue non métabolisable du galactose.
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Reconstitution
Préparer une solution mère (0,1 M) par dissolution d′IPTG dans de l′eau puis filtration stérile de la solution. La concentration finale de l′IPTG dans les plaques d′indicateur doit être de 0,2 mM.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Alexandre M M Dias et al.
Journal of gastroenterology, 56(5), 442-455 (2021-03-31)
We previously showed that supernatants of Lactobacillus biofilms induced an anti-inflammatory response by affecting the secretion of macrophage-derived cytokines, which was abrogated upon immunodepletion of the stress protein GroEL. We purified GroEL from L. reuteri and analysed its anti-inflammatory properties
A self-inducible heterologous protein expression system in Escherichia coli
Briand L, et al.
Scientific Reports, 6 , 33037 -33037 (2016)
Bin Jiang et al.
Molecular metabolism, 59, 101462-101462 (2022-03-06)
Chronic inflammatory response plays a prominent role in obesity-related nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). However, the intrahepatic triggering mechanism of inflammation remains obscure. This study aimed to elucidate the role of serum amyloid A1 (SAA1), an acute-phase response protein, in
Prajna Jena et al.
Nanoscale, 12(6), 3731-3749 (2020-01-30)
The actin cytoskeleton is required for the maintenance of the cell shape and viability of bacteria. It remains unknown to which extent nanoparticles (NPs) can orchestrate the mechanical instability by disrupting the cytoskeletal network in bacterial cells. Our work demonstrates
Tobias Goldmann et al.
The EMBO journal, 34(12), 1612-1629 (2015-04-22)
Microglia are tissue macrophages of the central nervous system (CNS) that control tissue homeostasis. Microglia dysregulation is thought to be causal for a group of neuropsychiatric, neurodegenerative and neuroinflammatory diseases, called "microgliopathies". However, how the intracellular stimulation machinery in microglia
Articles
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
Protocoles
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.