This product is derived from pooled serum. Informed consent has been obtained.
A1653
Albumine from human serum
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
HSA
Produits recommandés
Source biologique
human
Essai
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
monomer calculated mol wt 66478 Da
Technique(s)
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
Impuretés
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clé InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALB(213)
Description générale
Application
Elle a été employée en clinique dans des maladies graves engageant souvent le pronostic vital, comme un choc ou une hémorragie en lien avec un traumatisme, une brûlure ou une chirurgie.[5]
- pour le dosage de l'isomérase cyclophiline[6]
- dans une solution de blocage pour l'immunoquantification par marquage à l'or colloïdal d'acides aminés et de protéines dans des compartiments subcellulaires complexes[7]
- dans un mélange de dosage de lentivirus de type HIV pseudotypés VSV-G (PHIV) afin d'étudier ses effets sur la puissance antivirale de GSK364735[8]
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
-
本製品はプールした血清由来のHSAになりますでしょうか?また、インフォームドコンセントは取得されていますでしょうか?