MilliporeSigma
Passer à
A7979
Albumine de sérum bovin solution
35% in DPBS, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Albumine solution from bovine serum, Solution de BSA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
50 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
466,00 $
12 x 50 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
4 300,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
33-37% total protein basis (UV)
Form:
liquid
Technique(s):
blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤1000 EU/mL Endotoxin level
Concentration:
35% in DPBS
466,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine
Quality Segment
description
endotoxin tested
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
assay
33-37% total protein basis (UV)
form
liquid
origin
USA origin
concentration
35% in DPBS
technique(s)
blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1000 EU/mL Endotoxin level
pH
6.5-7.5
foreign activity
Mycoplasma Test by Barile On raw material, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
La BSA est une chaîne polypeptidique simple exempte de glucides et constituée de 583 résidus d′acides aminés. À pH 5-7, elle contient 17 ponts disulfure intrachaîne et un groupe sulfhydryle.
Application
L′albumine de sérum bovin est couramment utilisée comme additif dans les milieux de culture cellulaire, en particulier les milieux sans sérum. Elle présente divers avantages, assurant notamment une protection contre les dommages oxydatifs et stabilisant les autres constituants des milieux tels que les acides gras et le pyridoxal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A9576A9205A3156
technique(s)
blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
33-37% total protein basis (UV)
assay
28-32% total protein basis (UV)
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine de sérum bovin solution
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is it suitable for biotin/streptavidin-mediated detection systems?
    1 answer
    1. This product is not tested for biotin levels or suitability in biotin/streptavidin-mediated detection systems.
      Helpful?
  2. IS IT FREE FROM CALCIUM AND MAGNESIUM?
    1 answer
    1. This product is prepared in Dulbeccos Phosphate Buffered Saline without calcium and magnesium.
      Helpful?
  3. What is the concentration of this product?
    1 answer
    1. As shown in the DESCRIPTION section of the Product Detail Page, the BSA concentration for Product A7979, is 35% w/v in DPBS.
      Helpful?
  4. Hi, We have used Bovine serum albumin (A6003) and prepared a 10% BSA solution in buffer. There are also several BSA solutions available, but I can't see any information what BSA solid that was used (Product/Cat number). Has any the same origin?
    1 answer
    1. Product A6003 is a fatty acid-free BSA powder.
      See the links below to review the fatty acid-free BSA solutions currently prepared from this material.
      A1595, 10% BSA Solution, Fatty acid-free, in DPBS
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1595
      A9205, 30% BSA Solution, Fatty acid-free, in DPBS
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a9205