Principaux documents
900520
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran
anhydrous, contains 250 ppm BHT as stabilizer, ZerO2®, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Tétrahydro-2-méthylfurane
4 X 2 ML
41,30 $
41,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 X 2 ML
41,30 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Beilstein:
102448
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.07
Essai:
≥99.0%
pb:
78-80 °C (lit.)
41,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ZerO2®
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Contient
250 ppm BHT as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pb
78-80 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informations légales
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1