MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Principaux documents
1.08292
Supelco
2-Methyltetrahydrofuran
greener alternative
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Tétrahydro-2-méthylfurane
1 L
230,00 $
2.5 L
479,00 $
4 L
811,00 $
230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
230,00 $
2.5 L
479,00 $
4 L
811,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Beilstein:
102448
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-507-4
Nomenclature NACRES :
NA.05
230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
136 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
270 °C
Puissance
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1.2-5.7 % (v/v)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pb
78-80 °C (lit.)
Pf
-136 °C
Température de transition
flash point -11 °C
Solubilité
150 g/L
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a bio-based and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
Caractéristiques et avantages
Greener alternative for THF, DCM, DMSO, and MTBE
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10.0 °C - closed cup