85488
2-Methyltetrahydrofuran
analytical standard
Synonyme(s) :
Tétrahydro-2-méthylfurane
117,00 $
About This Item
117,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contient
~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
n20/D 1.406
pb
78-80 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.