83073
(+)-α-Terpineol
analytical standard
Synonyme(s) :
(R)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)isopropanol, (R)-p-Menth-1-en-8-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]/D +90±10°, c = 0.1 in ethanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densité
0.94 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CC[C@@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
WUOACPNHFRMFPN-VIFPVBQESA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?