Principaux documents
8.21078
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-α-Terpineol
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(-)-α-Terpineol, p-Menth-1-en-8-ol
5 ML
36,60 $
250 ML
178,00 $
1 L
558,00 $
36,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
36,60 $
250 ML
178,00 $
1 L
558,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
233-986-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
36,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pb
215-217 °C/1013 hPa
Pf
36 °C
Température de transition
flash point 90 °C
Densité
0.935 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC([C@H]1CCC(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
WUOACPNHFRMFPN-SECBINFHSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Optical rotation α 20/D (c=20 in Ethanol): -102.5 - -97.5 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Eduardo Coelho et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-07)
Knowledge of composition of beverages volatile fraction is essential for understanding their sensory attributes. Analysis of volatile compounds predominantly resorts to gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). Often a previous concentration step is required to quantify compounds found at