Principaux documents
PHL89872
(−)-α-Terpineol
phyproof® Reference Substance
100 MG
378,00 $
378,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
378,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
2325137
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
378,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
pb
217-218 °C (lit.)
Pf
31-35 °C (lit.)
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
Clé InChI
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum mentha pimpinella salvia thymus valeriana glycyrrhiza
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup