Principaux documents
W304522
Sigma-Aldrich
(−)−α-Terpineol
greener alternative
natural, ≥96%, FCC, FG
Synonyme(s) :
(S)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)-2-propanol, (S)-p-Menth-1-en-8-ol
W304522-SAMPLE-K
79,60 $
1 KG
228,00 $
5 KG
702,00 $
10 KG
1 140,00 $
79,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W304522-SAMPLE-K
79,60 $
1 KG
228,00 $
5 KG
702,00 $
10 KG
1 140,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro FEMA:
3045
Beilstein:
2325137
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
62c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.014
Nomenclature NACRES :
NA.21
79,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 178.1010
Essai
≥96%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1482 (lit.)
pb
217-218 °C (lit.)
Pf
31-35 °C (lit.)
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
α-terpineol
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
lilac; citrus; woody; floral; pine
Chaîne SMILES 
CC1=CC[C@@H](C(O)(C)C)CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
WUOACPNHFRMFPN-SECBINFHSA-N
Description générale
α-Terpineol is a monoterpene alcohol. It is one of the components responsible for the antifungal activity of Melaleuca alternifolia (tea tree) essential oil.[1] It is also found in Origanum essential oil[2] and Rosmarinus officinalis essential oil.[3]
α-Terpineol is a monoterpene compound mainly found in the essential oil (EO) of plants such as pine[4], rosemary[5] and tea tree.[6]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Application
Estersof α-terpineol possess a fruity, characteristic lavender and bergamot-likefragrance and are widely used for their flavor value in bakery, frozen dairy,chewing gum, alcoholic and non-alcoholic beverages, and meat products.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Antimicrobial testings and gas chromatographic analysis of pure oxygenated monoterpenes 1, 8-cineole, ?-terpineol, terpinen-4-ol and camphor as well as target compounds in essential oils of pine (Pinus pinaster), rosemary (Rosmarinus officinalis), tea tree (Melaleuca alternifolia).
Jirovetz L, et al.
Scientia Pharmaceutica, 73(1), 27-38 (2005)
Antimicrobial and cytotoxic activities of Origanum essential oils.
Sivropoulou A, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(5), 1202-1205 (1996)
Comparative toxicity of Rosmarinus officinalis L. essential oil and blends of its major constituents against Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) on two different host plants.
Miresmailli S, et al.
Pest Management Science, 62(4), 366-371 (2006)
Acute, sublethal, antifeedant, and synergistic effects of monoterpenoid essential oil compounds on the tobacco cutworm, Spodoptera litura (Lep., Noctuidae).
Hummelbrunner LA & Isman MB.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(2), 715-720 (2001)
Plant essential oils for pest and disease management.
Isman MB.
Crop Protection, 19(8), 603-608 (2000)
Articles
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.
Protocoles
-β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene