Principaux documents
W342300
Sigma-Aldrich
trans-2-Undecenal
≥95%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
(E)-2-Undecenal
W342300-SAMPLE-K
76,70 $
100 G
243,00 $
1 KG
1 210,00 $
76,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W342300-SAMPLE-K
76,70 $
100 G
243,00 $
1 KG
1 210,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.28
Numéro FEMA:
3423
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11827
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.184
Nomenclature NACRES :
NA.21
76,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥95%
Peut contenir
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Impuretés
0.1-3.5% cis-2-undecenal
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
115 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
orange; citrus; fruity
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCC
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3/b10-9+
Clé InChI
PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
trans-2-undecenal is mainly formed due to the oxidation of triolein while heating.[1] It occurs naturally in coriander[2], fresh red pepper[3] and watermelon.[4]
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C
Volatiles of fresh and commercial sweet red pepper pastes: processing methods and microwave assisted extraction
Gogus F, et al.
International journal of food properties, 18(8), 1625-1634 (2015)
Quantitation of volatile compounds in heated triolein by static headspace capillary gas chromatography/infrared spectroscopy-mass spectrometry.
Mahungu SM, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 71(4), 453-455 (1994)
Identification of some volatile compounds from Citrullus vulgaris.
Kemp TR.
Phytochemistry, 14(12), 2637-2638 (1975)
Composition of coriander leaf volatiles.
Potter TL & Fagerson IS.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(11), 2054-2056 (1990)
Jie Sun et al.
Food chemistry, 338, 127838-127838 (2020-08-22)
The potent aroma compounds in butter from four kinds of Chinese butter hotpot seasoning were first investigated by analyzing the isolates from solid-phase microextraction. A total of 49 aroma compounds were identified, and 23 of them were highly correlated with