73982
Nonanoic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
Acid C9, Pelargonic acid
141,00 $
About This Item
141,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.5 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
9 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
pb
268-269 °C (lit.)
Pf
9 °C (lit.)
Densité
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter