80599
(−)-α-Pinene
analytical standard
Synonyme(s) :
(1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −50±2°, neat
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.466
Point d'ébullition
156-158 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
88.3 °F
Point d'éclair (°C)
31.3 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique