63630
D-(+)-Melibiose
suitable for microbiology, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Raffinose, Melizitose, α-D-Galactosyl-(1→6)-α-D-glucopyranoside, Galactosyl D-glucose, Galactosylglucose, D-Galactopyranosyl-(1→6)-D-glucose, Melibiose, Galactinol, D-(+)-Galactosyl-(1→6)-D-(+)-glucose, α-D-Gal(1→6)β-D-Glc, 6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose
203,00 $
About This Item
203,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +137±3°, 10 hr, c = 5% in H2O
Conditionnement
pkg of 10 g
pkg of 50 g
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Couleur
colorless to white
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Application(s)
microbiology
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12-/m0/s1
Clé InChI
AYRXSINWFIIFAE-GFRRCQKTSA-N
Description générale
Application
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.