Documents
M5375
Sigma-Aldrich
D-(+)-mélézitose hydrate
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-D-Glc-[1→3]-β-D-Fru-[2→1]-α-D-Glc
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H32O16 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.44 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
honey bee (honey)
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 86.8 to 89.2 °, c = 4% (w/v) in water
Couleur
white
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
Clé InChI
CFXAVQUXSYFPDE-ZDVKUAOASA-N
Description générale
Le D-mélézitose est un substrat carboné.
Application
Le D-mélézitose a été utilisé dans une étude visant à évaluer l'identification d'isolats cliniques de Klebsiella spp. indole-positifs et indole-négatifs Il a également été utilisé dans une étude visant à rechercher de nouveaux marqueurs épidémiologiques des souches de Klebsiella oxytoca.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme d'oligosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
D Monnet et al.
Journal of clinical microbiology, 32(4), 1121-1122 (1994-04-01)
Conventional methods usually fail to identify Klebsiella planticola and Klebsiella terrigena, which represent up to 19% of clinical Klebsiella isolates. By combining four carbon substrate assimilation tests and two conventional tests, the method identified these species with a specificity and
Maria Silvana Alves et al.
Journal of clinical microbiology, 44(10), 3640-3646 (2006-08-25)
Biochemical methods employed to classify bacterial species have limitations and may have contributed to the taxonomic complexity recently reported for the genus Klebsiella. The objective of the present study was to apply a simple biochemical test panel to classify a
C Richard et al.
Annales de biologie clinique, 45(4), 397-401 (1987-01-01)
In addition to capsular antigen typing and biotyping (sorbose, d-tartrate, dulcitol), the epidemiology of Klebsiella oxytoca can be improved by new biochemical characterization. The authors propose to determine tetrathionate-reductase activity, D-melezitose fermentation and brown pigment production onto a mineral gluconate-ferric
Isabel González-Delgado et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(8), 1649-1658 (2017-02-09)
A rational optimization for the synthesis of galacto-oligosaccharides (GOS) from lactose catalyzed by β-galactosidase from Aspergillus aculeatus, included in the commercial product Pectinex Ultra SP-L, has been performed by using experimental design and surface response methodology. This accurate tool optimized
Robert W P Glowacki et al.
Cell host & microbe, 27(1), 79-92 (2020-01-07)
Efficient nutrient acquisition in the human gut is essential for microbial persistence. Although polysaccharides have been well-studied nutrients for the gut microbiome, other resources such as nucleic acids and nucleosides are less studied. We describe several ribose-utilization systems (RUSs) that