114472
Cresol red
indicator grade, Dye content 95 %
Synonyme(s) :
o-Cresolsulfonphthalein
About This Item
Produits recommandés
Qualité
indicator grade
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Composition
Dye content, 95%
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
red-brown
pH
7.2-8.8, yellow to red
Plage de pH utile
1.8-2.0, orange to yellow(acid)
7.0-8.8, yellow to violet(alkaline)
Pf
290 °C
Densité
0.998 g/cm3
λmax
367 nm (2nd)
570 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1cc(ccc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4
InChI
1S/C21H18O5S/c1-13-11-15(7-9-18(13)22)21(16-8-10-19(23)14(2)12-16)17-5-3-4-6-20(17)27(24,25)26-21/h3-12,22-23H,1-2H3
Clé InChI
OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?