Principaux documents
62971
Sigma-Aldrich
Lysozyme from chicken egg white
powder (crystalline), 70000-140000 U/mg
Synonyme(s) :
Mucopeptide N-acétylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.22
Source biologique
chicken egg white
Niveau de qualité
Forme
powder (crystalline)
Activité spécifique
70000-140000 U/mg
Poids mol.
single-chain 14.3 kDa
Mr ~14600
Technique(s)
cell based assay: suitable
Adéquation
suitable for cell lysis
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
chicken ... LYZ(396218)
Application
L′enzyme dégrade la paroi cellulaire des bactéries ; elle est utilisée pour préparer des sphéroplastes.
Actions biochimiques/physiologiques
Le lysozyme hydrolyse les liaisons β(1→4) entre les résidus d′acide N-acétylmuramique et de N-acétyl-D-glucosamine dans le peptidoglycane et entre les résidus de N-acétyl-D-glucosamine dans la chitodextrine. Les cellules à Gram positif sont très susceptibles à cette hydrolyse, car leur paroi cellulaire contient une proportion élevée de peptidoglycanes. Les cellules à Gram négatif sont moins susceptibles, en raison de la présence d′une membrane externe et d′une proportion plus faible de peptidoglycanes. Cependant, ces cellules peuvent être hydrolysées en présence d′EDTA, qui chélate les ions métalliques de la membrane externe des bactéries.
L′enzyme est active dans une vaste gamme de pH (de 6,0 à 9,0). À pH 6,2, une activité maximale est observée sur une plus vaste plage de forces ioniques (de 0,02 à 0,100 M) qu′à pH 9,2 (0,01 à 0,006 M).
Le lysozyme hydrolyse les liaisons β(1→4) entre les résidus d′acide N-acétylmuramique et de N-acétyl-D-glucosamine dans le peptidoglycane et entre les résidus de N-acétyl-D-glucosamine dans la chitodextrine. Les cellules à Gram positif sont très susceptibles à cette hydrolyse, car leur paroi cellulaire contient une proportion élevée de peptidoglycanes.
Définition de l'unité
1 U corresponds to the amount of enzyme which decreases the absorbance at 450 nm by 0.001 per minute at pH 7.0 and 25°C (Micrococcus luteus, ATCC 4698, as substrate)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Theresa Pesch et al.
Frontiers in immunology, 10, 2630-2630 (2019-12-05)
Immune cell therapies based on the integration of synthetic antigen receptors comprise a powerful strategy for the treatment of diverse diseases, most notably T cells engineered to express chimeric antigen receptors (CAR) for targeted cancer therapy. In addition to T
Guangping Huang et al.
Science China. Life sciences, 64(1), 88-95 (2020-07-04)
Gut microbiota plays a critical role in host physiology and health. The coevolution between the host and its gut microbes facilitates animal adaptation to its specific ecological niche. Multiple factors such as host diet and phylogeny modulate the structure and
Steffi Rudolph et al.
Food chemistry, 224, 19-25 (2017-02-06)
Enzymatic hydrolysis of proteins from rice, soy, pea and wheat, with both chymotrypsin and thermolysin, resulted in hydrolysates, which are efficient inhibitors of the angiotensin-converting enzyme (ACE). IC
Rizwan Mahmud et al.
Journal of molecular microbiology and biotechnology, 29(1-6), 43-56 (2019-12-19)
The human gut is inhabited by several hundred different bacterial species. These bacteria are closely associated with our health and well-being. The composition of these diverse commensals is influenced by our dietary intakes. Non-caloric artificial sweeteners (NAS) have gained global
Senlin Shao et al.
Water research, 159, 95-101 (2019-05-13)
Due to the lack of robust ways to quantify aggregations, fouling of two-foulant aggregations is poorly understood. This work systematically reports the ultrafiltration membrane fouling by aggregations formed from two oppositely charged organic foulants (i.e., humic acid (HA) and lysozyme