Documents
L4631
Sigma-Aldrich
Lysozyme from chicken egg white
For use as a marker in SDS-PAGE
Synonyme(s) :
Mucopeptide N-acétylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
chicken egg white
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
single-chain 14.3 kDa
Conditionnement
vial of 25 mg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
chicken ... LYZ(396218)
Application
L′enzyme dégrade la paroi cellulaire des bactéries ; elle est utilisée pour préparer des sphéroplastes.
Actions biochimiques/physiologiques
Le lysozyme hydrolyse les liaisons β(1→4) entre les résidus d′acide N-acétylmuramique et de N-acétyl-D-glucosamine dans le peptidoglycane et entre les résidus de N-acétyl-D-glucosamine dans la chitodextrine. Les cellules à Gram positif sont très susceptibles à cette hydrolyse, car leur paroi cellulaire contient une proportion élevée de peptidoglycanes. Les cellules à Gram négatif sont moins susceptibles, en raison de la présence d′une membrane externe et d′une proportion plus faible de peptidoglycanes. Cependant, ces cellules peuvent être hydrolysées en présence d′EDTA, qui chélate les ions métalliques de la membrane externe des bactéries.
L′enzyme est active dans une vaste gamme de pH (de 6,0 à 9,0). À pH 6,2, une activité maximale est observée sur une plus vaste plage de forces ioniques (de 0,02 à 0,100 M) qu′à pH 9,2 (0,01 à 0,006 M).
Définition de l'unité
One unit will lyse 0.6 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 6.2 at 25 °C.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Enav Bar Shira et al.
PloS one, 13(7), e0200393-e0200393 (2018-07-07)
Intestinal epithelial cells are multi-tasked cells that participate in digestion and absorption as well as in protection of the digestive tract. While information on the physiology and immune functions of intestinal epithelial cells in mammals is abundant, little is known
Thomas Gibaud et al.
Physical review letters, 110(5), 058303-058303 (2013-02-19)
We show that gels formed by arrested spinodal decomposition of protein solutions exhibit elastic properties in two distinct frequency domains, both elastic moduli exhibiting a remarkably strong dependence on volume fraction. Considering the large difference between the protein size and
Tao G Dong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(7), 2623-2628 (2013-01-31)
Type VI protein secretion system (T6SS) is important for bacterial competition through contact-dependent killing of competitors. T6SS delivers effectors to neighboring cells and corresponding antagonistic proteins confer immunity against effectors that are delivered by sister cells. Although T6SS has been
Andrea Weeks et al.
Eye & contact lens, 39(2), 179-185 (2013-02-16)
This study was designed to assess the duration of hyaluronic acid (HA) release from model contact lens materials when HA was physically incorporated into the hydrogel during synthesis and to assess the effects of the HA release on lysozyme sorption.
A Van Haga et al.
Journal of economic entomology, 105(6), 1878-1889 (2013-01-30)
Chalkbrood, caused by Ascosphaera apis (Maassen and Claussen) Olive and Spiltor, is a cosmopolitan fungal disease of honey bee larvae (Apis mellifera L.) for which there is no chemotherapeutic control. We evaluated the efficacy of lysozyme-HCl, an inexpensive food-grade antimicrobial