Principaux documents
L7773
Sigma-Aldrich
Lysozyme from chicken egg white
aseptically filled
Synonyme(s) :
Mucopeptide N-acétylmuramoylhydrolase, Muramidase
50 MG
400,00 $
400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 MG
400,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
aseptically filled
Niveau de qualité
Forme
powder
enzyme activity
≥40000 units/mg protein
Poids mol.
single-chain 14.3 kDa
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
chicken ... LYZ(396218)
Application
L′enzyme dégrade la paroi cellulaire des bactéries ; elle est utilisée pour préparer des sphéroplastes.
Actions biochimiques/physiologiques
Le lysozyme hydrolyse les liaisons β(1→4) entre les résidus d′acide N-acétylmuramique et de N-acétyl-D-glucosamine dans le peptidoglycane et entre les résidus de N-acétyl-D-glucosamine dans la chitodextrine. Les cellules à Gram positif sont très susceptibles à cette hydrolyse, car leur paroi cellulaire contient une proportion élevée de peptidoglycanes. Les cellules à Gram négatif sont moins susceptibles, en raison de la présence d′une membrane externe et d′une proportion plus faible de peptidoglycanes. Cependant, ces cellules peuvent être hydrolysées en présence d′EDTA, qui chélate les ions métalliques de la membrane externe des bactéries.
L′enzyme est active dans une vaste gamme de pH (de 6,0 à 9,0). À pH 6,2, une activité maximale est observée sur une plus vaste plage de forces ioniques (de 0,02 à 0,100 M) qu′à pH 9,2 (0,01 à 0,006 M).
Le lysozyme hydrolyse les liaisons β(1→4) entre les résidus d′acide N-acétylmuramique et de N-acétyl-D-glucosamine dans le peptidoglycane et entre les résidus de N-acétyl-D-glucosamine dans la chitodextrine. Les cellules à Gram positif sont très susceptibles à cette hydrolyse, car leur paroi cellulaire contient une proportion élevée de peptidoglycanes.
Définition de l'unité
One unit will lyse 0.6 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 6.2 at 25 °C.
Notes préparatoires
Prepared from L6876
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Andrea Weeks et al.
Eye & contact lens, 39(2), 179-185 (2013-02-16)
This study was designed to assess the duration of hyaluronic acid (HA) release from model contact lens materials when HA was physically incorporated into the hydrogel during synthesis and to assess the effects of the HA release on lysozyme sorption.
Agnieszka Zdybicka-Barabas et al.
Biochimica et biophysica acta, 1828(6), 1449-1456 (2013-02-20)
Insect immune response relies on the humoral and cellular mechanisms of innate immunity. The key factors are the antimicrobial polypeptides that act in concert against invading pathogens. Several such components, e.g. apolipophorin III (apoLp-III), lysozyme, and anionic peptide 2, are
Masaki Honda et al.
Transplantation, 95(4), 551-558 (2013-02-21)
Neutrophils are considered responsible for the pathophysiologic changes during hepatic ischemia-reperfusion (I/R) injury; however, few studies have examined real-time intravital neutrophil recruitment. Here, we show a method for imaging the neutrophil recruitment in hepatic I/R injury using two-photon laser scanning
Tao G Dong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(7), 2623-2628 (2013-01-31)
Type VI protein secretion system (T6SS) is important for bacterial competition through contact-dependent killing of competitors. T6SS delivers effectors to neighboring cells and corresponding antagonistic proteins confer immunity against effectors that are delivered by sister cells. Although T6SS has been
Thomas Gibaud et al.
Physical review letters, 110(5), 058303-058303 (2013-02-19)
We show that gels formed by arrested spinodal decomposition of protein solutions exhibit elastic properties in two distinct frequency domains, both elastic moduli exhibiting a remarkably strong dependence on volume fraction. Considering the large difference between the protein size and
Protocoles
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.