L4919
Lysozyme from chicken egg white
BioUltra, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE), ≥40,000 units/mg protein
Synonyme(s) :
Mucopeptide N-acétylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
chicken egg white
Niveau de qualité
Qualité
for molecular biology
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥40,000 units/mg protein
Poids mol.
single-chain 14.3 kDa
Composition
Protein, ≥90%
Technique(s)
cell based assay: suitable
Adéquation
suitable for cell lysis
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- in dielectric spectroscopy studies of dynamics of protein
- as a control to measure the human lysozyme activity
- as a supplement in soaking solution to treat lenses
Actions biochimiques/physiologiques
L′enzyme est active dans une vaste gamme de pH (de 6,0 à 9,0). À pH 6,2, une activité maximale est observée sur une plus vaste plage de forces ioniques (de 0,02 à 0,100 M) qu′à pH 9,2 (0,01 à 0,006 M).
Caractéristiques et avantages
- Highly purified by repeated crystallization and dialysis
- Each lot is use-tested for isolation of plasmid DNA from E. coli
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Protocoles
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.