MilliporeSigma
Passer à
D9434
Dextrose
97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Dextrose
Synonyme(s) :
D-(+)-Glucose, Dextrose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
250 g
Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
111,00 $
500 g
Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
168,00 $
1 kg
Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
336,00 $
2.5 kg
Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
553,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
111,00 $
Expédition prévue aujourd'huiDétails
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
corn
Quality Segment
grade
anhydrous
agency
USP/NF, meets BP testing specifications, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
97.5-102.0% anhydrous basis
form
solid
optical activity
[α]/D 52.5 to 53.3 °
quality
meets EP, BP, JP, USP testing specifications
impurities
≤4 ppm heavy metals
color
white
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
water: ~470 g/L
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Application
Dextrose has been used:
  • as a component in a basic medium to incubate goat mammary epithelial cells (GMEC) for glucose stimulation[1]
  • in mice to perform glucose-stimulated insulin secretion test (IST) and to quantify serum insulin by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[2]
  • to perform glucose tolerance test (GTT) in thermoneutral (TN) and heat-stressed (HS) dairy ewes to study its effects on the feed intake[3]
Other Notes
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
G8769G8644RDD016
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
assay
97.5-102.0% anhydrous basis
assay
-
assay
-
assay
≥99.5% (anhydrous)
biological source
corn
biological source
-
biological source
-
biological source
maize
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
solubility
water: ~470 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
form
solid
form
solution
form
solution
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrose
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is the storage temperature for product Dextrose D9434?
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, this product should be stored at room temperature.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review