Principaux documents
CX2290
Supelco
Cyclohexane
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Hexahydrobenzene, Cyclohexane
1 L
323,00 $
4 L
555,00 $
20 L
1 110,00 $
200 L
7 750,00 $
323,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
323,00 $
4 L
555,00 $
20 L
1 110,00 $
200 L
7 750,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Beilstein:
1900225
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191504
Numéro de classement CE :
203-806-2
Essai:
≥99% (GC)
pb:
80.7 °C (lit.)
Pression de vapeur:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
323,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.02% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
clearAPHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
80.7 °C (lit.)
Pf
4-7 °C (lit.)
Température de transition
flash point -18 °C
Solubilité
0.05 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clé InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Water (H2O): 0.02% max
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1