300306
Méthylcyclohexane
anhydrous, ≥99%
Synonyme(s) :
Hexahydrotoluene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
545 °F
Limite d'explosivité
6.7 %
Impuretés
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
101 °C (lit.)
Pf
−126 °C (lit.)
Densité
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?