Documents
221198
Sigma-Aldrich
Formamide
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Acide formique, Amide C1
About This Item
Formule linéaire :
HCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.04
Numéro Beilstein :
505995
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.55 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Température de transition
freezing point 2.0-3.0 °C
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
The addition of formamide may enhance the specificity and efficiency of amplification of PCR (polymerase chain reaction). It may be used as an ammonia equivalent for the palladium-catalyzed aminocarbonylation of 1-bromo-3-trifluoromethylbenzene to form 3-(trifluoromethyl)benzamide.
Le formamide déstabilise les duplex d′acides nucléiques et peut être utilisé, généralement à une concentration de 50 %, dans les protocoles d′hybridation nécessitant des températures d′hybridations plus faibles.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Formamide can dramatically improve the specificity of PCR.
Sarkar G, et al.
Nucleic Acids Research, 18(24), 7465-7465 (1990)
Weinreb SM.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 21, 126-126 (2014)
Microwave spectrum and molecular structure of formamide.
Costain CC and Dowling JM.
J. Chem. Phys. , 32(1), 158-165 (1960)
J Casey et al.
Nucleic acids research, 4(5), 1539-1552 (1977-01-01)
The thermal stabilities of RNA:DNA hybrids are substantially greater than those of DNA:DNA duplexes in aqueous electrolyte solutions containing high concentrations of formamide. Association rates to form DNA:DNA duplexes and DNA:RNA hybrids have been measured in these solvents. There is
Solubilization in formamide protects RNA from degradation.
Chomczynski P.
Nucleic Acids Research, 20(14), 3791-3791 (1992)