Principaux documents
1.09684
Supelco
Formamide
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Acide formique, Amide C1
1 L
668,00 $
2.5 L
1 390,00 $
25 L
8 280,00 $
668,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
668,00 $
2.5 L
1 390,00 $
25 L
8 280,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.04
Beilstein:
505995
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-842-0
Nomenclature NACRES :
NB.21
Essai:
≥99.2% (N)
Technique(s):
hybridization: suitable
pb:
210 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
668,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
1.55 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.2% (N)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Puissance
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.7-19.0 % (v/v)
Technique(s)
hybridization: suitable
Impuretés
≤0.005% Sulfated ash (600 °C)
≤0.02% Formic acid
≤0.1% Ammonium Formate
≤0.1% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm Cd (Cadmium)
≤1 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Cu (Copper)
Couleur
clear
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Température de transition
flash point 175 °C
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤1  ppm
Pb: ≤1  ppm
Zn: ≤1  ppm
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Application
Le formamide déstabilise les duplex d′acides nucléiques et peut être utilisé, généralement à une concentration de 50 %, dans les protocoles d′hybridation nécessitant des températures d′hybridations plus faibles.
Remarque sur l'analyse
Assay (N; Kjeldahl): ≥ 99.2 %
Identity (IR): passes test
Appearance: Clear, colorless liquid.
Colour (APHA): ≤ 10 APHA
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Solidification point: 2.0 - 3.0 °C
Boiling point (2 kPa): about 103
Chloride (Cl): ≤ 1 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 1 ppm
Cu (Copper): ≤ 1 ppm
Fe (Iron): ≤ 1 ppm
Pb (Lead): ≤ 1 ppm
Zn (Zinc): ≤ 1 ppm
Formic acid: ≤ 0.02 %
Ammonium Formate: ≤ 0.1 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.005 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.1 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Working techniques for different foodstuffs and complex matrices, emphasizing the use of solubilisers for slow-dissolving substances.
Summary application report for analysis of moisture in silica gel
Summary application report for analysis of moisture in Confectionery
Afficher tout
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.