Principaux documents
646229
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
13C and 15N Labeled 2′deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt solution, dCTP-13C9,15N3 disodium salt solution
1 MG
162,00 $
10 MG
680,00 $
25 MG
1 500,00 $
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
162,00 $
10 MG
680,00 $
25 MG
1 500,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C9H1415N3Na2O13P3
Poids moléculaire :
523.03
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom %
Essai
≥95% (CP)
Concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+12
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable