Principaux documents
01977
Supelco
Silica gel 60 ADAMANT on TLC plates
with fluorescent indicator 254 nm
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NC.07
Qualité
with fluorescent indicator 254 nm
Niveau de qualité
Caractéristiques
fluorescent indicator
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
250 μm ± 30 μm
Taille de la plaque/du plateau
2.5 cm × 7.5 cm
Taille des particules
7.0-11.0 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Adamant is a trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable