Principaux documents
1.05628
Supelco
Plaques de HPTLC, Gel de silice 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonyme(s) :
Plaques TLC, gel de silice, haute performance
25 UNITS
336,00 $
336,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 UNITS
336,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
336,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
10 cm × 10 cm
Taille des particules
5-6 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
10 plaques en verre de 10 cm × 20 cm
Les plaques de CCMHP assurent une analyse quantitative rapide des échantillons complexes en conditions manuelles ou automatisées. Nos plaques de silice pour CCMHP fonctionnent trois fois plus vite que les plaques de CCM conventionnelles et elles sont plus sensibles. En CCMHP, la taille des particules est comprise entre 4 et 8 µm, ce qui permet d′obtenir une surface plus lisse et un pouvoir de séparation plus élevé qu′avec les plaques de CCM.
Application
Plaques en verre avec gel de silice 60 F₂₅₄ pour la CCMHP. Plaques de gel de silice pour la CCMHP, dimensions 10 x 10 cm, 25 feuilles.
Liaison
Remplace : 5628-5 ; 5628
Remarque sur l'analyse
Surface spécifique (méthode BET, mesure en 5 points) : 480 à 540 m²/g
Volume des pores (isotherme N₂) : 0,74 à 0,84 ml/g
d 50 (diffraction laser, distribution de la taille des pores) : 5 - 7 µm
Épaisseur de couche : 150 - 200 µm
Écart par rapport à l′épaisseur de couche, par plaque : ≤ 35 µm
Tests chromatographiques :
A) Test de couleur
Valeurs hRf
- bleu vif organol, test de couleur, lipophile :
17 - 22
- Ceres Black G, analyse colorimétrique, lipophile : 38 - 43
- Ceres Violet BRN, analyse colorimétrique, lipophile : 58 - 64
indice de séparation
- analyse colorimétrique, lipophile :
≥ 10,0
B) Analyse de stéroïdes
valeurs hRf
- hydrocortisone, analyse de stéroïdes :
23 - 29
- substance S de Reichstein, analyse de stéroïdes : 36 - 45
-, méthyltestostérone, analyse de stéroïdes : 43 - 52
indice de séparation
- analyse de stéroïdes :
≥ 10,5
Valeur typique déterminée sur une plaque conditionnée
Éluant A) Toluène (45 % d′humidité relative)
Éluant B) Acétate d′éthyle/Toluène (95+5 v/v; 20 % d′humidité relative)
Protocoles
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.