Documents
717185
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 230-400 mesh
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23201100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Gel de silice, technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Qualité
technical grade
technical (grade)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
≥480 m2/g , approx.
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille des particules
230-400 mesh
40-63 μm
Dimension de pores
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Le gel de silice peut servir de matériau de phase stationnaire dans une technique de chromatographie sur couche mince utilisée pour suivre la synthèse d′acides 3-hydroxy à partir d′acides de Meldrum dans un mélange di-iodure de samarium-eau (SmI2-H2O).
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum?s acids using SmI2-H2O.
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970?977-970?977 (2012)
Contenu apparenté
La chromatographie liquide basse pression (LPLC) est une technique chromatographique dans laquelle une pompe applique une faible pression pour pousser une phase mobile dans une colonne contenant une phase stationnaire.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.